Learn More
Eppendorf Rotor 4SS für Zentrifuge CR22N
Artikelnummer. 31945249
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
40 x 15 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31945249 40 x 15 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945249 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721224002
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Swing-Bucket-Rotor, der für Serumisolierung, Proteinkonzentration in Säulen oder die Entnahme von Bakterien oder Zellen in runden Bodenröhren mit 40 x 15 ml ausgelegt ist.
  • Schwenkschaufelrotor R4SS
  • Enthält 4 Eimer für 15/50 ml Eppendorf konische Röhren
  • Für Zentrifuge CR22N
  • Maximale Kapazität: 40 x 15 ml (Nennkapazität)
  • Maximale Geschwindigkeit: 2.900 x g (4.000 U/min)
  • Für die Serumisolierung Proteinkonzentration in Säulen oder die Entnahme von Bakterien oder Zellen in runden Röhren mit 40 x 15 ml
  • Aus hochwertigem Edelstahl
  • K-Faktor: 18.298
  • Bohrlochwinkel: 90°
  • Keine Verbrauchsgüter enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Ausschwingrotor
Fassungsvermögen 40 x 15 mL
Max. RZB 2,900 x g
Max. Geschwindigkeit 4,000 RPM
K-Faktor 18,298
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR22N
Biocontainment Nein