Learn More
Eppendorf™ Rotoradapter
Artikelnummer. 15728389 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
25 ml, 50 ml
5,0 ml und 15 ml
5,5 – 12 ml
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität
Für Rotor S-4x1000 Platten/Röhrchenbecher
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15728389 25 ml, 50 ml Für Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität 2 Stück
15718389 5,0 ml und 15 ml Für Rotor S-4x1000 Platten/Röhrchenbecher 2 Stück
15768389 5,5 – 12 ml Für Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität 2 Stück
3 options
Artikelnummer. 15728389
Marke: Eppendorf™ 5920715003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die Verwendung mit einer Vielzahl von Röhrchen und Platten in verschiedenen Formen und Größen.
Adapter für Rotoren. Erhältlich für die Verwendung mit:
  • 5.5 bis 12 ml, 2/Set.
  • 50 ml, 2/Set.
  • Eppendorf Röhrchen 5.0 ml und 15 ml, 2/Set.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 25 ml, 50 ml
Max. Röhrchendurchmesser 30mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Rotor S-4x1000 Becher mit hoher Kapazität
Beschreibung Konischer Boden
Gefäße pro Adapter 13
Anzahl Plätze 13/52
Röhrchengröße 9 mL
Anzahl pro Packung Satz aus 2 Stück