Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1425
Artikelnummer. 10033942
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 6- bis 7 ml-Röhrchen
14 x 3 ml
1 x 38 ml-Röhrchen
4 x 9- bis 10 ml-Röhrchen
50 mL
50 ml Röhrchen
7 x 1,6- bis 7 ml-Röhrchen
7 x 15 ml
7 x 4- bis 10 ml-Röhrchen
Röhrchentyp:
Konisch
Konisch, Blut/Urin
Konisch, mit Rand
Rundboden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10033942
Marke: Hettich™ 1737
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Rotoradapter für Hettich Träger
  • Zur Verwendung mit der Zentrifuge Universal 320/320 R
  • Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Konisch, mit Rand
Fassungsvermögen 50 ml Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 29 mm
Max. Schlauchlänge 115 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 1425 und Ausschwingrotor 1494 für Universal 320/320 R Zentrifuge
Gefäße pro Adapter 1
Anzahl Plätze 1