Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1425
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 6- bis 7 ml-Röhrchen
14 x 3 ml
1 x 38 ml-Röhrchen
4 x 9- bis 10 ml-Röhrchen
50 mL
50 ml Röhrchen
7 x 1,6- bis 7 ml-Röhrchen
7 x 15 ml
7 x 4- bis 10 ml-Röhrchen
Röhrchentyp:
Konisch
Konisch, Blut/Urin
Konisch, mit Rand
Rundboden
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rotoradapter für Hettich Träger
- Zur Verwendung mit der Zentrifuge Universal 320/320 R
- Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Adapter |
| Röhrchentyp | Konisch |
| Fassungsvermögen | 7 x 1,6- bis 7 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 12 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger Nr. 1425 und Ausschwingrotor 1494 für Universal 320/320 R Zentrifuge |
| Gefäße pro Adapter | 7 |