Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1425
Artikelnummer. 10392352
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 6- bis 7 ml-Röhrchen
14 x 3 ml
1 x 38 ml-Röhrchen
4 x 9- bis 10 ml-Röhrchen
50 mL
50 ml Röhrchen
7 x 1,6- bis 7 ml-Röhrchen
7 x 15 ml
7 x 4- bis 10 ml-Röhrchen
Röhrchentyp:
Konisch
Konisch, Blut/Urin
Konisch, mit Rand
Rundboden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Röhrchentyp unitSize
10392352 1 x 38 ml-Röhrchen Rundboden -
10318343 7 x 1,6- bis 7 ml-Röhrchen Konisch 1 Stück
10659792 7 x 15 ml Rundboden -
10033942 50 ml Röhrchen Konisch, mit Rand 1 Stück
12053874 14 x 3 ml Rundboden -
10272293 12 x 6- bis 7 ml-Röhrchen Rundboden -
10344443 4 x 9- bis 10 ml-Röhrchen Rundboden 1 Stück
10246903 7 x 4- bis 10 ml-Röhrchen Konisch, Blut/Urin -
10347322 50 mL Konisch 1 Stück
9 options
Artikelnummer. 10392352
Marke: Hettich™ 1437
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Rotoradapter für Hettich Träger
  • Zur Verwendung mit der Zentrifuge Universal 320/320 R
  • Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
Spezifikation
Typ Adapter
Röhrchentyp Rundboden
Fassungsvermögen 1 x 38 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 44 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 1425 und Ausschwingrotor 1494 für Universal 320/320 R Zentrifuge
Gefäße pro Adapter 1