Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1752
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Zentrifuge ROTINA 380/380 R.
- Vielseitigkeit und Größe der ROTINA 380 sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Labor. Ideal für klinische Anwendungen, Forschung, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Anwendungen.
- Robuste und standsichere Zentrifuge mit hoher Kapazität
- Zubehör mit Aerosolabdichtung schützt den Anwender vor Aerosolen und sorgt gleichzeitig für optimale Sicherheit, z. B. beim Zentrifugieren von infektiösen Proben
- Temperaturregelung mit Vorkühlfunktion von -20 bis +40 °C
- Versa-Rotor™ für unterschiedliche Anwendungen
- Ganz aus Edelstahl
- Leiser Betrieb
- Easy-Lift™-/Safety-Lock™ Deckel
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Blut/Urin, Rundboden |
| Fassungsvermögen | 4 bis 15 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 17 mm |
| Max. Schlauchlänge | 125 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ROTINA380/380R Zentrifuge mit Trägernummer 1752 |
| Gefäße pro Adapter | 13 |
| Anzahl Plätze | 52 |