Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger-Nr. 1752
Artikelnummer. p-7115937
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 x 2,6 bis 15 ml
18x 3,0 ml-Röhrchen oder 36x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
3 x 45- bis 75 ml-Röhrchen
4 bis 15 ml-Röhrchen
4 x 50 ml
8 x 15 ml
Artikelnummer. Fassungsvermögen
11494978 4 bis 15 ml-Röhrchen
11414988 3 x 45- bis 75 ml-Röhrchen
12200199 8 x 15 ml
12200209 16 x 2,6 bis 15 ml
13493826 4 x 50 ml
10556575 18x 3,0 ml-Röhrchen oder 36x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen
6 options
Artikelnummer. 11494978
Marke: Hettich™ 1763A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Zur Verwendung mit Zentrifuge ROTINA 380/380 R.
  • Vielseitigkeit und Größe der ROTINA 380 sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Labor. Ideal für klinische Anwendungen, Forschung, Lebensmittel und Getränke sowie industrielle Anwendungen.
  • Robuste und standsichere Zentrifuge mit hoher Kapazität
  • Zubehör mit Aerosolabdichtung schützt den Anwender vor Aerosolen und sorgt gleichzeitig für optimale Sicherheit, z. B. beim Zentrifugieren von infektiösen Proben
  • Temperaturregelung mit Vorkühlfunktion von -20 bis +40 °C
  • Versa-Rotor™ für unterschiedliche Anwendungen
  • Ganz aus Edelstahl
  • Leiser Betrieb
  • Easy-Lift™-/Safety-Lock™ Deckel
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Blut/Urin, Rundboden
Fassungsvermögen 4 bis 15 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Max. Schlauchlänge 125 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) ROTINA380/380R Zentrifuge mit Trägernummer 1752
Gefäße pro Adapter 13
Anzahl Plätze 52