Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger
Beschreibung
- Rotoradapter
- Zubehör für Hettich Träger und Rotoren
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger |
| Bohrungsgröße (metrisch) | 17,6 mm |
| Gefäße pro Adapter | 42 Röhrchen |