Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger Nr. 1481,1490 und 1495
Beschreibung
- Rotoradapter für Hettich Träger
- Für den Einsatz mit Rotofix und Universal-Zentrifugen
- Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
- ROTOFIX Zentrifugen sind ideal für Aufgaben in der klinischen Chemie ausgestattet und können auch in der Zytologie eine wichtige Rolle spielen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Konisch mit Stehrand |
| Fassungsvermögen | 50 mL |
| Max. Röhrchendurchmesser | 29 mm |
| Max. Schlauchlänge | 115 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Träger Nr. 1481, 1490 und 1495 |
| Gefäße pro Adapter | 1 |
| Anzahl Plätze | 1 |