Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger Nr. 1481,1490 und 1495
Artikelnummer. 10457301
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 mL
15 ml
1 x 25 ml-Röhrchen
27 x 1 ml-Röhrchen
30 mL
4 x 4 bis 15 ml
50 mL
5 x 1,6- bis 10 ml-Röhrchen
7 x 1,1 bis 15 ml
9x 3,0 oder 4,0 ml-Röhrchen
Röhrchentyp:
Blut-/Urinröhrchen
Konisch
Konisch mit Stehrand
Rhesus-Teströhrchen
Rundboden
Runder Boden, konisch, Blut-/Urinentnahme
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10457301
Marke: Hettich™ 1330
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Rotoradapter für Hettich Träger
  • Für den Einsatz mit Rotofix und Universal-Zentrifugen
  • Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
  • ROTOFIX Zentrifugen sind ideal für Aufgaben in der klinischen Chemie ausgestattet und können auch in der Zytologie eine wichtige Rolle spielen
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Rundboden
Fassungsvermögen 1 x 25 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 24 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Hettich Rotoren mit Träger Nr. 1481, 1490 und 1495
Gefäße pro Adapter 1