Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger Nr. 1481,1490 und 1495
Artikelnummer. 10477111
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 mL
15 ml
1 x 25 ml-Röhrchen
27 x 1 ml-Röhrchen
30 mL
4 x 4 bis 15 ml
50 mL
5 x 1,6- bis 10 ml-Röhrchen
7 x 1,1 bis 15 ml
9x 3,0 oder 4,0 ml-Röhrchen
Röhrchentyp:
Blut-/Urinröhrchen
Konisch
Konisch mit Stehrand
Rhesus-Teströhrchen
Rundboden
Runder Boden, konisch, Blut-/Urinentnahme
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Röhrchentyp unitSize
10477111 5 x 1,6- bis 10 ml-Röhrchen Runder Boden, konisch, Blut-/Urinentnahme -
10658452 15 ml Konisch 1 Stück
10457301 1 x 25 ml-Röhrchen Rundboden -
10695683 50 mL Rundboden 1 Stück
12063864 27 x 1 ml-Röhrchen Rhesus-Teströhrchen -
12073864 9x 3,0 oder 4,0 ml-Röhrchen Rundboden -
10173422 4 x 4 bis 15 ml Rundboden 1 Stück
12063874 7 x 1,1 bis 15 ml Runder Boden, konisch, Blut-/Urinentnahme -
10484432 4 x 4 bis 15 ml Blut-/Urinröhrchen -
10141053 30 mL Rundboden 1 Stück
10075042 50 mL Konisch mit Stehrand 1 Stück
10729663 12 mL Konisch mit Stehrand 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 10477111
Marke: Hettich™ 1383
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Rotoradapter für Hettich Träger
  • Für den Einsatz mit Rotofix und Universal-Zentrifugen
  • Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
  • ROTOFIX Zentrifugen sind ideal für Aufgaben in der klinischen Chemie ausgestattet und können auch in der Zytologie eine wichtige Rolle spielen
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Runder Boden, konisch, Blut-/Urinentnahme
Fassungsvermögen 5 x 1,6- bis 10 ml-Röhrchen
Max. Röhrchendurchmesser 16 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Hettich Rotoren mit Träger Nr. 1481, 1490 und 1495
Gefäße pro Adapter 5