Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger Nr. 1481,1490 und 1495
Artikelnummer. 10729663
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 mL
15 ml
1 x 25 ml-Röhrchen
27 x 1 ml-Röhrchen
30 mL
4 x 4 bis 15 ml
50 mL
5 x 1,6- bis 10 ml-Röhrchen
7 x 1,1 bis 15 ml
9x 3,0 oder 4,0 ml-Röhrchen
Röhrchentyp:
Blut-/Urinröhrchen
Konisch
Konisch mit Stehrand
Rhesus-Teströhrchen
Rundboden
Runder Boden, konisch, Blut-/Urinentnahme
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Röhrchentyp unitSize
10729663 12 mL Konisch mit Stehrand 1 Stück
10658452 15 ml Konisch 1 Stück
10457301 1 x 25 ml-Röhrchen Rundboden -
10695683 50 mL Rundboden 1 Stück
12063864 27 x 1 ml-Röhrchen Rhesus-Teströhrchen -
12073864 9x 3,0 oder 4,0 ml-Röhrchen Rundboden -
10173422 4 x 4 bis 15 ml Rundboden 1 Stück
10477111 5 x 1,6- bis 10 ml-Röhrchen Runder Boden, konisch, Blut-/Urinentnahme -
12063874 7 x 1,1 bis 15 ml Runder Boden, konisch, Blut-/Urinentnahme -
10484432 4 x 4 bis 15 ml Blut-/Urinröhrchen -
10141053 30 mL Rundboden 1 Stück
10075042 50 mL Konisch mit Stehrand 1 Stück
12 options
Artikelnummer. 10729663
Marke: Hettich™ 6311
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich Rotoren sind für Dauerbetrieb und Dauerhaftigkeit optimiert
  • Rotoradapter für Hettich Träger
  • Für den Einsatz mit Rotofix und Universal-Zentrifugen
  • Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
  • ROTOFIX Zentrifugen sind ideal für Aufgaben in der klinischen Chemie ausgestattet und können auch in der Zytologie eine wichtige Rolle spielen
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Röhrchentyp Konisch mit Stehrand
Fassungsvermögen 12 mL
Max. Röhrchendurchmesser 17 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Träger Nr. 1481, 1490 und 1495
Gefäße pro Adapter 1
Anzahl Plätze 1