Learn More
Hettich™ Rotoradapter für Träger Nr. 1481,1490 und 1495
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 mL
15 ml
1 x 25 ml-Röhrchen
27 x 1 ml-Röhrchen
30 mL
4 x 4 bis 15 ml
50 mL
5 x 1,6- bis 10 ml-Röhrchen
7 x 1,1 bis 15 ml
9x 3,0 oder 4,0 ml-Röhrchen
Röhrchentyp:
Blut-/Urinröhrchen
Konisch
Konisch mit Stehrand
Rhesus-Teströhrchen
Rundboden
Runder Boden, konisch, Blut-/Urinentnahme
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rotoradapter für Hettich Träger
- Für den Einsatz mit Rotofix und Universal-Zentrifugen
- Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
- ROTOFIX Zentrifugen sind ideal für Aufgaben in der klinischen Chemie ausgestattet und können auch in der Zytologie eine wichtige Rolle spielen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotoradapter |
| Röhrchentyp | Rhesus-Teströhrchen |
| Fassungsvermögen | 27 x 1 ml-Röhrchen |
| Max. Röhrchendurchmesser | 6 mm |
| Max. Schlauchlänge | 45 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Hettich Rotoren mit Träger Nr. 1481, 1490 und 1495 |
| Gefäße pro Adapter | 27 |