Learn More
Corning™ Rotoradapter für LSE™ Mini-Mikrozentrifuge 6770-RT
Artikelnummer. 17223564 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
0,2 mL
0,25 ml
0,5 mL
Packungsgröße:
8 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
17223564 0,5 mL 8 Stück
17213564 0,25 ml 8 Stück
17203564 0,2 mL 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17223564 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 6770RTA.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.80 €
    20.35 € / 8 Stück
    Sparen 1.45 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Corning™ Rotoradapter ist in drei Größen erhältlich und für die Corning Mini-Mikrozentrifuge 6770 geeignet
Der Corning™ Rotoradapter ist in drei Größen erhältlich und für die Corning Mini-Mikrozentrifuge 6770 geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotoradapter
Fassungsvermögen 0,5 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Corning™ Mini-Mikrozentrifuge 6770
Anzahl pro Packung 8/Packung