Beschreibung
Benötigt
Frontier 5000 Serie Mikrozentrifuge
- Kapazität: 44 x 1.5/2.0 ml
- Max. g-Kraft: 17,317 g
- Max. Drehzahl: 13,500 U/min
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Rotor, Angle, 44x1.5/2.0ml |
| Material | Edelstahl |
| Fassungsvermögen | 44 x 1,5/2,0 ml |
| Max. RZB | 17,317 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 13,500 U/min |
| Nettogewicht | 1.330 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FC5515 |
| Winkel | 32/55° |
| Enthält | Nicht zutreffend |