Beschreibung
Benötigt
Frontier 5000 Serie Multi Zentrifuge
- Fassungsvermögen: 6 x 50 ml
- Max. g-Kraft: 4,427 g
- Max. Drehzal: 6,000 U/min
Garantie
2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Rotor, Winkel, 6 x 50 ml RB/FA |
| Material | Polypropylen |
| Typ | Winkelrotor |
| Fassungsvermögen | 6 x 50 ml |
| Max. RZB | 4.427 × g |
| Max. Geschwindigkeit | 6.000 U/min |
| Nettogewicht | 1,460 kg |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehäuse FC5706 |
| Winkel | 40 ° |
| Enthält | Nicht zutreffend |
| Mehr anzeigen |