Learn More
Eppendorf™ Rotor for Vacufuge Plus
Beschreibung
- A wide range of fixed-angle rotors and the microplate rotor are available to accommodate a variety of tubes, plates, and applications.
- Increase capacity with a spacer to stack some fixed-angle rotors.
- Precision engineered for optimal sample concentration.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | F-45-22-17 |
| Typ | Rotor |
| Fassungsvermögen | 22 x 5.0 mL Eppendorf Tubes (Snap or Screw Caps) |
| Max. Geschwindigkeit | 1400 rpm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacufuge Plus Vacuum Concentrators |
| Anzahl Plätze | 22 |