Learn More
Eppendorf™ Rotor mit Falcon™ Adaptern für Tischzentrifuge
Artikelnummer. 10369901 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Anzahl Plätze:
10
20
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10369901
Marke: Eppendorf™ 5702704008
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz mit Eppendorf Pipetten entwickelt
  • Maximale Drehzahl: 2,750 × g (4,400 U/min)
  • Rotor mit hoher Kapazität für 20 × 15 ml konische Röhrchen oder 30 × 15 ml Glasröhrchen
  • Einsätze für 15 ml-konische Röhrchen und Gummimatten für Glasröhrchen sind im Lieferumfang enthalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor mit 30 Stahlhülsen für 15-ml-Gefäße
Max. RZB 2,750 x G
Max. Geschwindigkeit 4.400 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Gehäuse F-35-30-17
Winkel 45°
Enthält 30 Stahlhülsen für 15-ml-Gefäße, mit 20 Adaptern für konische Röhrchen und 30 Gummimatten für Röhrchen mit rundem Boden
Anzahl Plätze 20