Learn More
Eppendorf™ Rotormodelle FA-20 x5; FA-48 x2; FA-6 x 50
Artikelnummer. 15873212 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
20 x 5 ml
4 bis 750 ml
4 x 750 ml
48 x 2 ml
6 x 250 mL
6 x 50 ml
Max. Geschwindigkeit:
10,100 rpm
13,700 U/min
13.100 U/min
13.500 U/min
4.700 U/min
4500 U/min
Max. RZB:
15,054 x g
20.130 x g
20.913 x g
22.132 x g
4,347 xg
4.800 xg
Enthält:
Eppendorf QuickLock™ Rotordeckel
Ohne Behälter
Rotordeckel
Rundbecher
Universalbecher
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15873212
Marke: Eppendorf™ 5895201008
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochgeschwindigkeitsrotoren für eine Vielzahl von Anwendungen mit Röhrchen von 5 bis 50 ml
  • Hochleistungsausschwingrotor
  • Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen, Kolben und Platten
  • Das universelle Behälter-Design eignet sich für Platten und Röhrchen
  • Universaladapter für selektive Plattenformate und konische Röhrchen
  • Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
  • Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
  • Erfordert Becher und Adapter für Röhrchen und Kolben von 4 ml bis 750 ml und Platten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor
Fassungsvermögen 4 bis 750 ml
Max. RZB 4,347 xg
Max. Geschwindigkeit 4500 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifugen 5910 Ri und 5920 R
Enthält Ohne Behälter
Anzahl Plätze 4
Modell S-4xUniversal