Learn More
Eppendorf Rotor R10A3 für Zentrifuge CR22N
Artikelnummer. 31945298
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
6 x 500 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Packungsgröße
31945298 6 x 500 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945298 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721221013
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rotor mit festem Winkel, der für die Entnahme und Pelletierung großer biologischer Proben konzipiert ist.
  • Festwinkelrotor R10A3
  • Ernteset 6 x 0,5 l, enthält 6 x 500 Polypropylenflaschen
  • Für Zentrifuge CR22N
  • Maximale Kapazität: 6 x 500 ml (Nennleistung)
  • Maximale Geschwindigkeit: 18.800 x g (10.000 U/min)
  • Zur Ernte von Bakterien, Zellen oder Hefen, z. B. zur Reinigung rekombinanter Proteine oder Zellkompartimentreinigung in 6 x 500 ml Flaschen
  • Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
  • Bohrlochwinkel: 26°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Festwinkelrotor
Fassungsvermögen 6 x 500 mL
Max. RZB 18,800 x g
Max. Geschwindigkeit 10,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR22N/CR21N
Biocontainment Nein