Learn More
Eppendorf Rotor R10C2 für Zentrifuge CR30NX
Beschreibung
- Kontinuierlicher Strömungsrotor R10C2
- Ausgeschlossen die Top-Einheit
- Für Zentrifuge CR30NX
- Maximale Leistung: 3.200 ml (Nennleistung)
- Maximale Geschwindigkeit: 14.290 x g (10.000 U/min)
- Für kontinuierliche Extraktion von Bakterien, Zellen oder Hefe, z. B. zur Reinigung rekombinanter Proteine oder Antikörper in sehr großen Mengen von weniger als 10 l
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Aluminium |
| Typ | Durchflussrotor |
| Fassungsvermögen | 3,200 mL |
| Max. RZB | 14,290 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 10,000 rpm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge CR30NX |
| Biocontainment | Nein |