Learn More
Eppendorf Rotor R18C2 für Zentrifuge CR30NX
Artikelnummer. 31945190
Ansicht ändern
Click to view available options
Max. RZB:
35,100 x g
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Max. RZB Packungsgröße
31945190 35,100 x g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31945190 Lieferant Eppendorf Lieferanten-Nr. 5721302600
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kontinuierlicher Flussrotor, kompatibel mit der CR30NX-Zentrifuge.
  • Kontinuierlicher Flussrotor R18C2
  • Ausgeschlossen die Top-Einheit
  • Für Zentrifuge CR30NX
  • Maximale Kapazität: 1000 ml (Nennleistung)
  • Maximale Geschwindigkeit: 35.100 x g (18.000 U/min)
  • Für kontinuierliche Extraktion von Bakterien, Zellen oder Hefe, z. B. zur Reinigung rekombinanter Proteine oder Antikörper in sehr großen Mengen von weniger als 10 l
  • Hergestellt aus hochwertigem Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Durchflussrotor
Fassungsvermögen 1000 mL
Max. RZB 35,100 x g
Max. Geschwindigkeit 18,000 rpm
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge CR30NX
Biocontainment Nein