Learn More
Eppendorf™ Rotor für Zentrifuge 5920 R
Artikelnummer. 15748369 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Fassungsvermögen:
4 x 1,000 ml
4 x 1000 ml
4 x 750 ml
40 x 50 ml
8 x 250 ml
Max. Geschwindigkeit:
3,700 U/min
3.700 U/min
3.700 U/min
4,250 U/min
Modell:
S-4 x 1000, aerosolsicher
S-4x1000
S-4xUniversal-Groß
Enthält:
1.000 ml-Rundbecher (4 x)
Hochleistungs-Schaufeln
Ohne Behälter
Platten-/Rohrbecher
Universalbecher
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fassungsvermögen Max. Geschwindigkeit Modell Enthält unitSize
15748369 40 x 50 ml 4,250 U/min S-4 x 1000, aerosolsicher Platten-/Rohrbecher 1 Stück
15768069 8 x 250 ml 3,700 U/min S-4x1000 Hochleistungs-Schaufeln 1 Stück
15728379 4 x 750 ml 4,250 U/min S-4xUniversal-Groß Universalbecher 1 Stück
15728112 4 x 1000 ml 3.700 U/min S-4 x 1000, aerosolsicher 1.000 ml-Rundbecher (4 x) 1 Stück
15788359 4 x 1,000 ml 3.700 U/min S-4x1000 Ohne Behälter 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15748369 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5895117007
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf Rotor für Zentrifuge 5920 R – Präzision in der gekühlten Großzentrifugation. Passen Sie Ihre Experimente mit unterschiedlichen Kapazitäten und Geschwindigkeiten an. Für eine effiziente Probenverarbeitung können Sie vielseitige Eimer und Adapter als Zubehör verwenden. Ideal für Anwendungen mit hohem Durchsatz, gewährleistet Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  • Präzisionsgefertigt für optimale Probentrennung.
  • Alle Festwinkelrotoren, Rotordeckel, Becher, Kappen und Adapter können autoklaviert werden (121 °C, °20 min.).
  • Zubehör (Adapter und Becher) ermöglicht eine weitere individuelle Anpassung Ihrer Zentrifugenkonfiguration.
  • Aerosoldichte Optionen verfügbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor
Fassungsvermögen 40 x 50 ml
Max. RZB 3.076 x g
Max. Geschwindigkeit 4,250 U/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Zentrifuge 5920 R
Enthält Platten-/Rohrbecher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Modell S-4 x 1000, aerosolsicher