Beschreibung
- Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen und Kolben von 0.2 ml bis 750 ml sowie Platten
- Das universelle Behälter-Design eignet sich für Platten und Röhrchen
- Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotor |
| Fassungsvermögen | 8 x 250 ml |
| Max. RZB | 3.153 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 3,700 U/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zentrifuge 5920 R |
| Enthält | Becher mit hoher Kapazität |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Modell | S-4x1000 |