Learn More
IKA™ S 18 N - 19 G Dispergierwerkzeug
Artikelnummer. 10132241 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE, 316L Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
10132241 PTFE, 316L Edelstahl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10132241 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. L004640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 €
    1343.00 € / 1 Stück
    Sparen 437.00 €
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für Dispergierwerkzeug T 18 Digital
  • Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
  • Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
  • Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
  • Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
  • Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
  • Geeignet für T 18 Digitale Dispergiergeräte
  • Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
  • Lösungsmitteltauglich
  • Höchsttemperatur: 180 °C
  • Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 25.000 U/min
Volumenbereich (metrisch) 10 ml bis 1,5 l
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,7 in.
Durchmesser (metrisch) 19 mm
Länge (metrisch) Welle 204 mm
Material PTFE, 316L Edelstahl
Modell S 18N – 19G
Verpackungsmenge Je 1
Produkttyp Dispergierelement