Learn More
IKA™ Rotor-Stator-Generatoren für IKA Ultra-Turrax™ Homogenisatoren
Artikelnummer. 10252871 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10252871 10 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10252871 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0000594000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 €
    1390.00 € / 1 Stück
    Sparen 60.00 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet zur Verwendung mit Dispergiergerät T25 Digital.
  • Arbeitsbereich von 1 bis 100 ml
  • Statordurchmesser von 10 mm
  • Eintauchtiefe: 22 bis 85 mm
  • Zur Verwendung mit Lösungsmitteln geeignet
  • Maximale Temperatur von 180 °C.
  • Sterilisation mit allen Methoden
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Geschwindigkeit 25.000 U/min
Volumenbereich (metrisch) 1 bis 100 ml
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,4 in.
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Länge (metrisch) Welle 105 mm
Material PTFE, 316L Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) S25 N ΓÇô 10 G
Modell S 25N – 10G
Verpackungsmenge Je 1
Sterilisationsmethode Alle Methoden