Beschreibung
- Arbeitsbereich von 1 bis 50 ml
- Statordurchmesser von 8mm
- Eintauchtiefe: 27 bis 85 mm
- Zur Verwendung mit Lösungsmitteln geeignet
- Maximale Temperatur von 180 °C.
- Kann mit allen Methoden sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispergierelement |
| Geschwindigkeit | 25.000 U/min |
| Volumenbereich (metrisch) | 1 bis 50 ml |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,3 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Immersionslänge | 27 bis 85 mm |
| Länge (metrisch) Welle | 108 mm |
| Material | PTFE, 316L Edelstahl |
| Beschreibung | pH-Bereich von 2 bis 13 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Homogenisierung medizinischer Proben, Emulgierung von Kosmetika, Suspension von Beschichtungen und mehr |
| Mehr anzeigen |