Learn More
Dispergierwerkzeug S 50 N - G 45 G
Artikelnummer. 10499862 Alle ansehen IKA Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
S 50 N-G 45 G
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
10499862 S 50 N-G 45 G 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10499862
Marke: IKA 0008003000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dispergierwerkzeuge auswechselbar. Der angegebene Arbeitsbereich gilt für Viskositäten bis 100 mPas. Nach allen Methoden sterilisierbar (N-Schäfte).
Materialien, die mit dem Medium in Kontakt stehen.
Typ: S 50 N - G 45 G
Arbeitsvolumen: 500 - 20000mL
φ Stator: 45mm
Materialien: PTFE, AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Dispergierelement
Volumenbereich (metrisch) 500 ml bis 20 l
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Länge (metrisch) Welle 300 mm
Material PTFE, 316L Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) S 50 N-G 45 G
Modell S 50N-G45-G
Verpackungsmenge Je 1
Sterilisationsmethode Nasschemikalien