Learn More
IKA™ S 10 N - 8 G Dispergierwerkzeug
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
S10 N – 8G
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
- Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
- Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
- Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
- Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
- Geeignet für Dispergierwerkzeuge T 10 Basis und T 10 Standard
- Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
- Lösungsmitteltauglich
- Höchsttemperatur: 180 °C
- Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dispergierelement |
| Volumenbereich (metrisch) | 1 bis 50 ml |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,7 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Länge (metrisch) Welle | 115 mm |
| Material | PTFE, 316L Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | S10 N – 8G |
| Modell | S 10N – 8G |
| Verpackungsmenge | Je 1 |