Learn More
Grant Instruments™ Austauschbarer Zentrifugenrotor
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 10/15 ml
12 x 15 ml
2 x 96-Well-Mikrotiterplatten
6 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Gewährleistet Vielseitigkeit beim Zentrifugieren von Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen.Grant Bio™ Austauschbare Zentrifugenrotoren sind in verschiedenen Rotortypen und Kapazitäten erhältlich.
- R-2: Für 2 x 96-Well Mikrotiterplatten
- R-6: Für 6 x 50 ml-Röhrchen, mit Verschluss
- R-12-10: Für 12 x 10 bis 15 ml-Röhrchen, abgerundete Enden, ohne Verschluss
- R-12-15: Für 12 x 15 ml-Röhrchen, mit Verschluss, konisches Ende
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotor |
| Fassungsvermögen | 6 x 50 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LMC-3000 Tischzentrifuge |