Learn More
Grant Instruments™ Austauschbarer Zentrifugenrotor
Artikelnummer. 11481048
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 10/15 ml
12 x 15 ml
2 x 96-Well-Mikrotiterplatten
6 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen unitSize
11481048 12 x 15 ml 1 Stück
11471048 12 x 10/15 ml -
11401058 6 x 50 ml 1 Stück
13144844 2 x 96-Well-Mikrotiterplatten 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11481048
Marke: Grant Instruments™ R1215
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gewährleistet Vielseitigkeit beim Zentrifugieren von Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen. Grant Bio™ Austauschbare Zentrifugenrotoren sind in verschiedenen Rotortypen und Kapazitäten erhältlich.
Gewährleistet Vielseitigkeit beim Zentrifugieren von Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen.Grant Bio™ Austauschbare Zentrifugenrotoren sind in verschiedenen Rotortypen und Kapazitäten erhältlich.
  • R-2: Für 2 x 96-Well Mikrotiterplatten
  • R-6: Für 6 x 50 ml-Röhrchen, mit Verschluss
  • R-12-10: Für 12 x 10 bis 15 ml-Röhrchen, abgerundete Enden, ohne Verschluss
  • R-12-15: Für 12 x 15 ml-Röhrchen, mit Verschluss, konisches Ende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor
Fassungsvermögen 12 x 15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) LMC-3000 Tischzentrifuge