Learn More
Grant Instruments™ Austauschbarer Zentrifugenrotor
Beschreibung
Gewährleistet Vielseitigkeit beim Zentrifugieren von Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen.Grant Bio™ Austauschbare Zentrifugenrotoren sind in verschiedenen Rotortypen und Kapazitäten erhältlich.
- R-2: Für 2 x 96-Well Mikrotiterplatten
- R-6: Für 6 x 50 ml-Röhrchen, mit Verschluss
- R-12-10: Für 12 x 10 bis 15 ml-Röhrchen, abgerundete Enden, ohne Verschluss
- R-12-15: Für 12 x 15 ml-Röhrchen, mit Verschluss, konisches Ende
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rotor |
| Fassungsvermögen | 2 x 96-Well-Mikrotiterplatten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LMC-3000 Tischzentrifuge |