Learn More
Grant Instruments™ Rotoren für kompakte Tischzentrifugen der Serie PCV
Artikelnummer. 11451028
Click to view available options
Anzahl Plätze:
16
16 (2 Mikroröhrchenstreifen)
18
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11451028
Marke: Grant Instruments™ PR205
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Passend für PCV-2400-Kombi-Spin- und PVC-6400-Multi-Spin-Tisch-Zentrifugen. Grant Intstruments™ Rotor für kompakte Tisch-Zentrifugen der PCV-Serie bieten Vielseitigkeit mit austauschbaren Rotoren für Mikroröhrchen verschiedener Größen.
  • PR2-05: Austauschbarer Zentrifugenrotor für Mikrorörchen 8 x 1.5/2.0 ml plus8 x 0.5 ml (optional)
  • PR2-05-02 : Austauschbarer Zentrifugenrotor für Mikrorörchen 6 x 1.5/2.0 ml plus6 x 0.2 ml (optional)
  • PSR-16: Austauschbarer Zentrifugenrotor für 0.2-ml-Mikroröhrchenstreifen mit 2 x 8 Wells (optional)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 8 x 1,5/2,0 ml- plus 8 x 0,5 ml-Mikroröhrchen
Anzahl Plätze 16