Learn More
Grant Instruments™ Rotoren für kompakte Tischzentrifugen der Serie PCV
Artikelnummer. 11471028
Change view
Click to view available options
Anzahl Plätze:
16
16 (2 Mikroröhrchenstreifen)
18
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Anzahl Plätze unitSize
11471028 18 1 Stück
11481028 16 (2 Mikroröhrchenstreifen) 1 Stück
11451028 16 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 11471028
Marke: Grant Instruments™ PR20502
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Passend für PCV-2400-Kombi-Spin- und PVC-6400-Multi-Spin-Tisch-Zentrifugen. Grant Intstruments™ Rotor für kompakte Tisch-Zentrifugen der PCV-Serie bieten Vielseitigkeit mit austauschbaren Rotoren für Mikroröhrchen verschiedener Größen.
  • PR2-05: Austauschbarer Zentrifugenrotor für Mikrorörchen 8 x 1.5/2.0 ml plus8 x 0.5 ml (optional)
  • PR2-05-02 : Austauschbarer Zentrifugenrotor für Mikrorörchen 6 x 1.5/2.0 ml plus6 x 0.2 ml (optional)
  • PSR-16: Austauschbarer Zentrifugenrotor für 0.2-ml-Mikroröhrchenstreifen mit 2 x 8 Wells (optional)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 6 x 1,5/2,0 ml- plus 6 x 0,5 ml- plus 6 x 0,2 ml-Mikroröhrchen
Anzahl Plätze 18