Learn More
Grant Instruments™ Rotoren für kompakte Tischzentrifugen der Serie PCV
Beschreibung
- PR2-05: Austauschbarer Zentrifugenrotor für Mikrorörchen 8 x 1.5/2.0 ml plus8 x 0.5 ml (optional)
- PR2-05-02 : Austauschbarer Zentrifugenrotor für Mikrorörchen 6 x 1.5/2.0 ml plus6 x 0.2 ml (optional)
- PSR-16: Austauschbarer Zentrifugenrotor für 0.2-ml-Mikroröhrchenstreifen mit 2 x 8 Wells (optional)
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 2 x 8 Well-0,2 ml-Mikroröhrchen-Streifen |
| Anzahl Plätze | 16 (2 Mikroröhrchenstreifen) |