Learn More
Rotronic™ Probenbecher
Artikelnummer. p-4422585
Click to view available options
Tiefe (angloamerikanisch):
0,55 in.
1.57 in.
Tiefe (metrisch):
1.4 cm
4 cm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11950685
Marke: Rotronic™ PS14
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sie sorgen dafür, dass das optimale Probenvolumen in die Probenhalter eingeleitet wird
  • Vermeiden Sie direkten Kontakt der Probenhalter mit dem zu testenden Produkt und verhindern Sie so Verschmutzungen oder Kreuzkontaminationen
  • Bietet praktische Möglichkeiten zum Sammeln und Lagern von Proben
Spezifikation
Tiefe (metrisch) 1.4 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 0,55 in.
Produkttyp Probenbecher
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sammeln und Lagerung von Proben
Zur Verwendung mit (Geräte) WP-14-S sample holders