Learn More
SVL™ Rotulex™ Federklemmen aus Metall
Beschreibung
- Die gesamte Glas- und PTFE-Strecke ist äußerst beständig gegen chemische Angriffe.
- Können bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
- Das System besteht aus einem Kugelgelenk mit PTFE-beschichtetem O-Ring, der in den Innenring passt.
- Das Gelenk kann mit einer federbelasteten Metallklemme zusammengehalten werden.
- Die Komponenten RM, RF, RO und RC müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Innengelenk, PTFE-beschichteter O-Ring, federbelasteter Metallclip |
| Material | Glas, PTFE |
| Produkttyp | Kugelgelenk |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 35 |