Learn More
SVL™ Rotulex™ Federklemmen aus Metall
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
13
19
29
35
41
64
Enthält:
Außengelenk
Außengelenk, PTFE-beschichteter O-Ring, federbelasteter Metallklemme
Innengelenk
Innengelenk, PTFE-beschichteter O-Ring, federbelasteter Metallclip
Packungsgröße:
20 Stück
30 Stück
5 Stück
Description
- Die gesamte Glas- und PTFE-Strecke ist äußerst beständig gegen chemische Angriffe.
- Können bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
- Das System besteht aus einem Kugelgelenk mit PTFE-beschichtetem O-Ring, der in den Innenring passt.
- Das Gelenk kann mit einer federbelasteten Metallklemme zusammengehalten werden.
- Die Komponenten RM, RF, RO und RC müssen separat bestellt werden.
Specifications
Specifications
| Enthält | Innengelenk |
| Material | Glas, PTFE |
| Produkttyp | Kugelgelenk |
| Menge | 5/Pckg. |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 64 |