Learn More
Rotundine, TRC
Artikelnummer. 30415368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415368 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415368 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR70076025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rotundine
CAS 483-14-7
Summenformel C21 H25 N O4
Menge 25 mg
Synonym 13aα-Berbine','2,3,9,10-tetramethoxy- (8CI), 6H-Dibenzo[a,g]quinolizine','5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-','(S)-, Cyclanoline','O,O-dimethyl-N-demethyl- (6CI), Gindarine (7CI), (13aS)-5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine, (-)-2,3,9,10-Tetramethoxyberbine, (-)-Corydalis B, (-)-Rotundine, (-)-S-Tetrahydropalmatine, (-)-Tetrahydropalmatine, (13AS)-2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline, (S)-Tetrahydropalmatine, Caseanine, Hyndarine, N-Demethyl-O,O'-dimethylcyclanoline, N-Demethyl-O,O'-dimethylsteponine, Palmatine','tetrahydro-','(-)-, Rotundine, Rotundine (Stephania)','(-)-, l-Tetrahydropalmatine
InChI-Formel InChI=1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m0/s1
SMILES COc1cc2CCN3Cc4c(C[C@H]3c2cc1OC)ccc(OC)c4OC
IUPAC-Name (13aS)-2,3,9,10-Tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isochinolino[3,2-a]isochinolin
Molekulargewicht (g/mol) 355.43
Formelmasse 355.1784