Learn More
Korff™ Runde Aluminiumschalen
Artikelnummer. 10313841
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10313841 100 mm 1000 Stück
10272041 120 mm 1000 Stück
12672603 130 mm 1000 Stück
10343451 130 mm 1000 Stück
10728521 150 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10313841 Lieferant Korff™ Lieferanten-Nr. 60210
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Folienstärke 0,03mm. Mit Seidenpapierzwischenlage.
φ: 100mm
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 100 mm
Material Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wird für eine Vielzahl an Laboraufgaben verwendet