Learn More
Korff™ Runde Aluminiumschalen
Beskrivning
Folienstärke 0,03mm. Mit Seidenpapierzwischenlage.
φ: 130mm
φ: 130mm
Specifikationer
Specifikationer
| Außendurchmesser (metrisch) | 130 mm |
| Material | Aluminium |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird für eine Vielzahl an Laboraufgaben verwendet |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?