Learn More
S Murray™ Rundflasche mit Düsenkappe
Artikelnummer. 15866934
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
250 mL
Packungsgröße:
10 Packungen
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15866934 250 mL 10 Stück
15836934 60 mL 10 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15866934 Lieferant S Murray™ Lieferanten-Nr. P001/04+P516/15
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfache runde Flasche mit POLYTOP Dispensierverschluss
  • Übliche Flaschen mit runden Schultern
  • Für Sprays, Pumpen und Düsen sowie Kappen
  • Spenderkappe im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Farbe Naturfarben
Enthält Druck-/Etikettenbereich (88 x 81 mm)
Material LDPE
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 22 mm R6
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 130 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße Länge des abgeschrägten Teils: 410, Halsdurchmesser: 22 mm
Durchmesser (metrisch) 59 mm
Verschlusstyp Polytop-Dosierverschluss, mittel gerippt, sichtbare 2-mm-Öffnung