Learn More
S Murray™ Rundflasche mit Düsenkappe
Artikelnummer. p-7161489
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
250 mL
Packungsgröße:
10 Packungen
10 Stück
Artikelnummer. 15836934
Marke: S Murray™ P001/01+P516/15
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Einfache runde Flasche mit POLYTOP Dispensierverschluss
  • Übliche Flaschen mit runden Schultern
  • Für Sprays, Pumpen und Düsen sowie Kappen
  • Spenderkappe im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 60 mL
Farbe Naturfarben
Enthält Druck-/Etikettenbereich (57 x 48 mm)
Material LDPE
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 22 mm R6
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 86 mm
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße Länge des abgeschrägten Teils: 410, Halsdurchmesser: 22 mm
Durchmesser (metrisch) 38 mm
Verschlusstyp Polytop-Dispensierverschluss, mittlere Rippenstruktur, sichtbare 2 mm-Öffnung