Learn More
Kautex™ Runde Flasche Variopack Dual COEX
Artikelnummer. 16837096
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
80 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
16837096 1000 ml 80 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16837096 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000086712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00 €
    441.18 € / 80 Stück
    Sparen 35.82 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die runde Flasche Variopack Dual COEX hat ein Fassungsvermögen von 1000 ml.
  • Spezielle Verpackung mit PA-Barriereschicht.
  • Auslaufsicher.
  • Weiß.
  • Nicht zum Verzehr geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Farbe Undurchsichtiges Weiß
Material Polyethylen
Verpackung Karton
Menge 80/Cs.
Sterilität Nicht steril
Closure Included Nein
Graduated Nein
Öffnung Weit
Fit for Purpose Zertifizierte Qualität
Höhe (metrisch) 234 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Keine
Breite (angloamerikanisch) 3,48 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9,21 in.
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Rund
Zertifizierung/Konformität Referenz-Konformitätserklärung
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Produkttyp Auslaufsichere Weithalsflasche