Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Kulturröhrchen mit rundem Boden
Artikelnummer. p-8003883
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
18 mm
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11863370
Marke: DWK Life Sciences D4100160010B1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kimble Chase™ Kulturröhrchen aus Kalknatronglas mit rundem Boden und PP-Verschluss eignen sich zum Anlegen von Kulturen. Sie bestehen aus transparentem Kalknatronglas und verfügen über einen runden Boden.
  • Transparentes Kalk-Natron-Glas
  • Rundboden
  • Polypropylen-Kappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 12 mL
Länge (metrisch) 100 mm
Material Kalknatronglas
Verpackung 100Pack
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Verschlusstyp Schraubverschluss
Produkttyp Kulturröhrchen
Bodenform Round