Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Kulturröhrchen mit rundem Boden
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
18 mm
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Transparentes Kalk-Natron-Glas
- Rundboden
- Polypropylen-Kappe
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12 mL |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Material | Kalknatronglas |
| Verpackung | 100Pack |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Produkttyp | Kulturröhrchen |
| Bodenform | Round |