missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Durham-Röhrchen mit rundem Boden

Artikelnummer. 10610383
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
8 mm
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch)
10610383 8 mm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10610383

Marke: Witeg™ 4 930 002

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz in mikrobiologischen Anwendungen zur Detektion der Gasproduktion durch Mikroorganismen.

  • Aus AR-Glas
  • Randlos
  • Länge 40 mm, Außendurchmesser 8 mm
  • Lieferung von 100/Packung

Spezifikation

Ausführungsart Ohne Rand
Länge (metrisch) 40 mm
Material AR-Glas
Zur Verwendung mit Mikrobiologieanwendungen
Menge 100/Packung
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.