Learn More
IKA™ Block mit flachem Boden
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Wells mit flachem Boden
- Volumenbereich: 8 bis 250 ml
- Anzahl der verfügbaren Bohrungen: 1, 4, 9 oder 16
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Enthält | Quadratischer Träger |
| Form | Rundboden |
| Typ | Aufsatzblock |