Beschreibung
- Runder/hohler zylindrischer Boden
- Aluminium-Eloxierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Enthält | Ohne Griff |
| Form | Rundboden |
| Temperatur (metrisch) | 180 °C |
| Typ | Kolbenträger |