Learn More
IKA™ Träger für Rundbodenkolben
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Runder/hohler zylindrischer Boden
- Aluminium-Eloxierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 7,7 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 195 mm |
| Enthält | Ohne Griff |
| Form | Rundboden |
| Temperatur (metrisch) | 180 °C |
| Typ | Kolbenträger |